Stampa…
Vinyl crotonate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0897-25ML C0897-500ML
TCIAC0897-25MLEA 18 EUR
TCIAC0897-25ML TCIAC0897-500ML
Vinyl crotonate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Vinyl crotonate
Formula: C₆H₈O₂
Punto di ebollizione: 134°C
Flash Pt: 32°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009288
CAS Number: 14861-06-4
EINECS: 238-930-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02597
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 2