Stampa…
Vinyl-n-octanoate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0896-25ML C0896-500ML
TCIAC0896-25MLEA 23 EUR
TCIAC0896-25ML TCIAC0896-500ML
Vinyl-n-octanoate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Vinyl-n-octanoate
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 135°C
Flash Pt: 75°C
MDL Number: MFCD00048915
CAS Number: 818-44-0
EINECS: 212-452-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %