Stampa…
Vinyl decanoate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0895-25ML C0895-500ML
TCIAC0895-25MLEA 24 EUR
TCIAC0895-25ML TCIAC0895-500ML
Vinyl decanoate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Vinyl decanoate
Formula: C₁₂H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 148°C
Flash Pt: 106°C
MDL Number: MFCD00027349
CAS Number: 4704-31-8
EINECS: 225-185-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %