Stampa…
5-Cyclohexadecen-1-one ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C0874-25G C0874-5G
TCIAC0874-25GEA 94 EUR
TCIAC0874-25G TCIAC0874-5G
5-Cyclohexadecen-1-one ≥97.0% (by GC)
5-Cyclohexadecen-1-one
Formula: C₁₆H₂₈O
Punto di ebollizione: 120°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059511
CAS Number: 37609-25-9
EINECS: 253-568-9
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %