Stampa…
p-Tolyl crotonate >55.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0866-25ML C0866-500ML
TCIAC0866-25MLEA 27 EUR
TCIAC0866-25ML TCIAC0866-500ML
p-Tolyl crotonate >55.0% (by GC)
p-Tolyl crotonate
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 158°C
MDL Number: MFCD00059385
CAS Number: 41873-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec7d5f13fdf95c7ec8efa8882cd610058a9b2f8d&vid=ec7d5f13fdf95c7ec8efa8882cd610058a9b2f8d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 55.0 %