Stampa…
Phenyl-3-chloropropionate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Phenyl 3-chloropropanoate, 3-Chloropropionic Acid Phenyl Ester
C0850-25ML C0850-500ML
TCIAC0850-25MLEA 32 EUR
TCIAC0850-25ML TCIAC0850-500ML
Phenyl-3-chloropropionate ≥95.0% (by GC)
Phenyl-3-chloropropionate
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Punto di ebollizione: 157°C
MDL Number: MFCD00045298
CAS Number: 24552-27-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %