Stampa…
Vinyl chloroacetate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0627-25G C0627-500G
TCIAC0627-25GEA 22 EUR
TCIAC0627-25G TCIAC0627-500G
Vinyl chloroacetate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Vinyl chloroacetate
Formula: C₄H₅ClO₂
Punto di ebollizione: 136°C
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD00045275
CAS Number: 2549-51-1
EINECS: 219-834-3
UN: 2589
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %