Cloroformio-D1 stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Stabilization:
Stabilised with silver
Formula:
CDCl₃ Punto di ebollizione: 61°C |
MDL Number:
MFCD00000827 CAS Number: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
Appearance | Colorless clear liquid |
Degree of deuteration | min. 99.6 atom%D |