Stampa…
1,5-Cyclooctadiene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Cycloocta-1,5-diene
C0503-25ML C0503-500ML C0503-100ML
TCIAC0503-25MLEA 16 EUR
TCIAC0503-25ML TCIAC0503-500ML TCIAC0503-100ML
1,5-Cyclooctadiene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1,5-Cyclooctadiene
Formula: C₈H₁₂
Peso molecolare: 108,18 g/mol
Punto di ebollizione: 150°C
Flash Pt: 35°C
MDL Number: MFCD00001752
CAS Number: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %