Sodio iodoacetato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
170970250
170971000
ACRO170970250EA
102
EUR
ACRO170970250
ACRO170971000
Sodio iodoacetato 99%
Sodio iodoacetato
Formula:
C₂H₂INaO₂ Punto di fusione: 208…210 °C Flash Pt: 208 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00002686 CAS Number: 305-53-3 EINECS: 206-165-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Light yellow to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | hydroquinone: approx. 0.05 % |