Stampa…
1-Cloro-2-propanolo ≥70% (by GC) (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
C0269-25ML C0269-500ML
TCIAC0269-25MLEA 23 EUR
TCIAC0269-25ML TCIAC0269-500ML
1-Cloro-2-propanolo ≥70% (by GC) (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol)
1-Cloro-2-propanolo
Formula: C₃H₇ClO
Peso molecolare: 94.54 g/mol
Punto di ebollizione: 132°C
Flash Pt: 52°C
MDL Number: MFCD00004530
CAS Number: 127-00-4
EINECS: 204-819-6
UN: 2611
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,07851
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %