Stampa…
Isobutyl chloroformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Chloroformic acid isobutyl ester
C0178-25G C0178-100G C0178-500G
TCIAC0178-25GEA 17 EUR
TCIAC0178-25G TCIAC0178-100G TCIAC0178-500G
Isobutyl chloroformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Isobutyl chloroformate
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136.58 g/mol
Punto di ebollizione: 129°C
Punto di fusione: -80
Flash Pt: 35°C
MDL Number: MFCD00000642
CAS Number: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,05139
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %