Stampa…
Allyl chloroacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Chloroacetic Acid Allyl Ester
C0090-25G C0090-500G
TCIAC0090-25GEA 39 EUR
TCIAC0090-25G TCIAC0090-500G
Allyl chloroacetate ≥98.0% (by GC)
Allyl chloroacetate
Formula: C₅H₇ClO₂
Peso molecolare: 134,56 g/mol
Punto di ebollizione: 164°C
Flash Pt: 61°C
MDL Number: MFCD00058936
CAS Number: 2916-14-5
EINECS: 220-839-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %