Dibutyl carbonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₉H₁₈O₃ Punto di ebollizione: 207°C |
MDL Number:
MFCD00043938 CAS Number: 542-52-9 EINECS: 208-816-0 Merck Index: 14,01558 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |