Stampa…
sec-Butyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B6136-25ML B6136-5ML
TCIAB6136-25MLEA 124 EUR
TCIAB6136-25ML TCIAB6136-5ML
sec-Butyl sulphide ≥98.0% (by GC)
sec-Butyl sulphide
Formula: C₈H₁₈S
Punto di ebollizione: 165°C
Flash Pt: 39°C
MDL Number: MFCD00009332
CAS Number: 626-26-6
EINECS: 210-938-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %