Stampa…
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B6103-25G B6103-5G
TCIAB6103-25GEA 147 EUR
TCIAB6103-25G TCIAB6103-5G
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Formula: C₁₁H₉BrO
Peso molecolare: 237,1 g/mol
Punto di ebollizione: 192°C
MDL Number: MFCD00055374
CAS Number: 3401-47-6
EINECS: 222-272-1
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C