Stampa…

Butyl 2-Methylbutyrate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Butyl 2-Methylbutanoate, 2-Methylbutanoic acid Butyl ester, 2-Methylbutyric acid Butyl ester

B6101-100ML B6101-25ML
TCIAB6101-100MLEA 68 EUR
TCIAB6101-100ML TCIAB6101-25ML
Butyl 2-Methylbutyrate ≥98.0% (by GC)
Butyl 2-Methylbutyrate
Formula: C₉H₁₈O₂
Peso molecolare: 158,24 g/mol
Punto di ebollizione: 176°C
Flash Pt: 60°C
MDL Number: MFCD00042902
CAS Number: 15706-73-7
EINECS: 239-798-2
UN: 3272
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR