Stampa…
Benzyl isovalerate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B6099-100G B6099-25G
TCIAB6099-100GEA 66 EUR
TCIAB6099-100G TCIAB6099-25G
Benzyl isovalerate ≥98.0% (by GC)
Benzyl isovalerate
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 245°C
MDL Number: MFCD00048348
CAS Number: 103-38-8
EINECS: 203-106-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %