Stampa…
litio acetato diidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid lithium salt
A17921.0B A17921.30
A17921.0BEA 185 EUR
A17921.0B A17921.30
litio acetato diidrato ≥99%
litio acetato diidrato
Purity: 99% CAS No.: 6108-17-4 Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O Formula Weight: 102.01 (65.98anhy) Melting Point: 54-57° Beilstein Reference: 3564320 Merck Reference: 14,5521 MDL No.: MFCD00066949
Formula: H₃CCOOLi·2H₂O
Peso molecolare: 102.02 g/mol
Punto di fusione: 54…57 °C
Densità: 1.300
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066949
CAS Number: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543