litio acetato diidrato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 6108-17-4
Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O
Formula Weight: 102.01 (65.98anhy)
Physical Form: Crystals
Density: 1.300
Appearance: White
Melting Point: 54-57°
Solubility: Freely soluble in water and alcohol
Beilstein Reference: 3564320
Merck Reference: 14,5521
MDL No.: MFCD00066949
Formula:
H₃CCOOLi·2H₂O Punto di fusione: 54…57 °C Densità: 1,300 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066949 CAS Number: 6108-17-4 EINECS: 208-914-3 Merck Index: 14,5521 |