Stampa…
Benzyl Benzodithioate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B6066-1G B6066-5G
TCIAB6066-1GEA 145 EUR
TCIAB6066-1G TCIAB6066-5G
Benzyl Benzodithioate ≥95.0% (by GC)
Benzyl Benzodithioate
Formula: C₁₄H₁₂S₂
Punto di ebollizione: 254°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08705657
CAS Number: 27249-90-7
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %