Stampa…
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,4-Bis(dimethyl(vinyl)silyl)benzene, 1,4-Phenylenebis[dimethyl(vinyl)silane]
B6054-25G B6054-5G
TCIAB6054-25GEA 251 EUR
TCIAB6054-25G TCIAB6054-5G
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene ≥95.0% (by GC)
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene
Formula: C₁₄H₂₂Si₂
Peso molecolare: 246,50 g/mol
Punto di ebollizione: 95°C
MDL Number: MFCD07778038
CAS Number: 4519-17-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %