Stampa…
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4,4,11,11-Tetraethoxy-3,12-dioxa-4,11-disilatetradecane
B6035-1G B6035-5G
TCIAB6035-1GEA 53 EUR
TCIAB6035-1G TCIAB6035-5G
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0% (by GC)
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane
Formula: C₁₈H₄₂O₆Si₂
Peso molecolare: 410,70 g/mol
Punto di ebollizione: 115°C
MDL Number: MFCD21596675
CAS Number: 52034-16-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %