3-(Benzyloxy)cyclobutanone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C11H12O2 Punto di ebollizione: 102°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09755991 CAS Number: 30830-27-4 |
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |