Stampa…
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Fornitore: TCI
Attenzione
B6028-1G B6028-5G
TCIAB6028-1GEA 26 EUR
TCIAB6028-1G TCIAB6028-5G
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Formula: C₁₁H₁₃BrSi
Punto di fusione: 62°C
MDL Number: MFCD01863556
CAS Number: 16116-78-2
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C