Stampa…
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B6021-25G B6021-100G
TCIAB6021-25GEA 62 EUR
TCIAB6021-25G TCIAB6021-100G
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one ≥95.0% (by GC)
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one
Formula: C₁₁H₁₃NOS
Punto di ebollizione: 180°C
MDL Number: MFCD09751282
CAS Number: 4299-07-4
EINECS: 420-590-7
UN: 1760
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %