Stampa…
Lithium acetate, anidro 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetic acid lithium salt, Lithiumacetate
297110250 297111000
ACRO297110250EA 50 EUR
ACRO297110250 ACRO297111000
Lithium acetate, anidro 99+% per analisi
Lithium acetate
Formula: H₃CCOOLi
Peso molecolare: 65,99 g/mol
Punto di fusione: 280…285 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013057
CAS Number: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 12,05544
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm