3-Bromo-5-methylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C7H8BrN Punto di ebollizione: 260°C Punto di fusione: 37°C |
MDL Number:
MFCD11845553 CAS Number: 74586-53-1 EINECS: 277-932-1 |
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |