Stampa…
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B6009-25ML B6009-500ML
TCIAB6009-25MLEA 16 EUR
TCIAB6009-25ML TCIAB6009-500ML
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Punto di ebollizione: 105°C
Flash Pt: 71°C
MDL Number: MFCD00014997
CAS Number: 3775-90-4
EINECS: 223-228-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a925e5a35301d3983fc63a63ca7c0b714129966a&vid=a925e5a35301d3983fc63a63ca7c0b714129966a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %