Stampa…
1-Bromo-5-fluoropentane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B5998-5G B5998-25G
TCIAB5998-5GEA 19 EUR
TCIAB5998-5G TCIAB5998-25G
1-Bromo-5-fluoropentane ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-5-fluoropentane
Formula: C₅H₁₀BrF
Punto di ebollizione: 162°C
MDL Number: MFCD01709395
CAS Number: 407-97-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %