Stampa…
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B5985-100MG B5985-500MG
TCIAB5985-100MGEA 214 EUR
TCIAB5985-100MG TCIAB5985-500MG
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane ≥95.0% (by GC)
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane
Formula: C₁₄H₂₈P₂
Punto di ebollizione: 67°C
MDL Number: MFCD01073770
CAS Number: 129648-07-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %