Stampa…
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B5982-1G B5982-5G
TCIAB5982-1GEA 27 EUR
TCIAB5982-1G TCIAB5982-5G
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrFI
Peso molecolare: 300,8949 g/mol
Punto di ebollizione: 109°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368675
CAS Number: 450412-29-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %