Stampa…
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B5950-1G B5950-200MG
TCIAB5950-1GEA 62 EUR
TCIAB5950-1G TCIAB5950-200MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0% (by GC)
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₁₀BrN
Punto di ebollizione: 85°C
MDL Number: MFCD02684219
CAS Number: 101184-73-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %