1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
B5948-25G
B5948-5G
TCIAB5948-25GEA
187
EUR
TCIAB5948-25G
TCIAB5948-5G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Formula:
C₆H₁₃Br Punto di ebollizione: 138°C |
MDL Number:
MFCD00060844 CAS Number: 1647-23-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |