Stampa…
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
B5923-25G B5923-5G
TCIAB5923-25GEA 318 EUR
TCIAB5923-25G TCIAB5923-5G
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (by GC)
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
Formula: C₆H₁₂Cl₆Si₂
Peso molecolare: 353,03 g/mol
Punto di ebollizione: 281°C
Flash Pt: 75°C
MDL Number: MFCD00053189
CAS Number: 13083-94-8
EINECS: 235-994-7
UN: 2987
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %