1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]disiloxane
Formula:
C₂₀H₃₈O₃Si₂ Punto di ebollizione: 195°C Flash Pt: 200°C |
MDL Number:
MFCD03262840 CAS Number: 18724-32-8 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |