Stampa…
2-Bromo-5-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B5910-1G B5910-5G
TCIAB5910-1GEA 33 EUR
TCIAB5910-1G TCIAB5910-5G
2-Bromo-5-methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Punto di ebollizione: 78°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781221
CAS Number: 105170-27-2
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %