Stampa…
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
B5853-1G B5853-5G
TCIAB5853-1GEA 66 EUR
TCIAB5853-1G TCIAB5853-5G
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane ≥98.0% (by GC)
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane
Formula: C₁₄H₁₂Br₂
Peso molecolare: 340,06 g/mol
Punto di ebollizione: 198°C
MDL Number: MFCD00634290
CAS Number: 19829-56-2
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C