Stampa…
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,17-Dichloro-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
B5839-1G B5839-5G
TCIAB5839-1GEA 68 EUR
TCIAB5839-1G TCIAB5839-5G
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether ≥97.0% (by GC)
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether
Formula: C₁₂H₂₄Cl₂O₅
Peso molecolare: 319,22 g/mol
Punto di ebollizione: 162°C
Punto di fusione: -12°C
MDL Number: MFCD00068710
CAS Number: 52559-90-7
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %