Stampa…
2-Chlorophenethyl bromide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorophenethyl Bromide, 2-(2-Chlorophenyl)ethyl bromide, 2-Chlorophenethyl bromide
B5833-1G B5833-5G
TCIAB5833-1GEA 32 EUR
TCIAB5833-1G TCIAB5833-5G
2-Chlorophenethyl bromide ≥98.0% (by GC)
2-Chlorophenethyl bromide
Formula: C₈H₈BrCl
Peso molecolare: 219.51 g/mol
Punto di ebollizione: 112°C
MDL Number: MFCD04117464
CAS Number: 16793-91-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %