2-Bromobenzaldehyde Dimethyl Acetal ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁BrO₂ Punto di ebollizione: 103°C |
MDL Number:
MFCD07780683 CAS Number: 35849-09-3 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |