2-Bromo-5-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇BrO Punto di ebollizione: 100°C |
MDL Number:
MFCD08669550 CAS Number: 90221-55-9 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |