4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-Bromo-α,α-dimethoxytoluene
Formula:
C₉H₁₁BrO₂ Punto di ebollizione: 94°C |
MDL Number:
MFCD01320499 CAS Number: 24856-58-4 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |