Stampa…
SB216763 ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 3-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, SB-216763
B5716-10MG B5716-50MG
TCIAB5716-10MGEA 58 EUR
TCIAB5716-10MG TCIAB5716-50MG
SB216763 ≥98.0% (by HPLC)
SB216763
Formula: C₁₉H₁₂Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 371,2 g/mol
Punto di fusione: 104°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09753369
CAS Number: 280744-09-4
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%