Stampa…
Brequinar ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 6-Fluoro-2-(2'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-methylquinoline-4-carboxylic acid
B5707-20MG B5707-100MG
TCIAB5707-20MGEA 78 EUR
TCIAB5707-20MG TCIAB5707-100MG
Brequinar ≥98.0% (by HPLC)
Brequinar
Formula: C₂₃H₁₅F₂NO₂
Peso molecolare: 375,37 g/mol
Punto di fusione: 317°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00866437
CAS Number: 96187-53-0
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.50 to 4.00 %