11-(Bromomethyl)tricosane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₄H₄₉Br Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
732276-63-0 |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |