Stampa…
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
B5688-1G B5688-5G
TCIAB5688-1GEA 18 EUR
TCIAB5688-1G TCIAB5688-5G
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Peso molecolare: 237,99 g/mol
Punto di ebollizione: 97°C
Punto di fusione: 19°C
MDL Number: MFCD00129166
CAS Number: 345-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818b3562a52b00e9f35d32469e9e559997096e91&vid=818b3562a52b00e9f35d32469e9e559997096e91&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %