Stampa…
1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B5646-1G B5646-5G
TCIAB5646-1GEA 128 EUR
TCIAB5646-1G TCIAB5646-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Formula: C₈H₁₀F₆
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: -40°C
MDL Number: MFCD29066795
CAS Number: 433-18-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)