Stampa…

1,3-Bis(methoxymethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI

B5643-1G B5643-5G
TCIAB5643-1GEA 49 EUR
TCIAB5643-1G TCIAB5643-5G
1,3-Bis(methoxymethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Bis(methoxymethoxy)benzene
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 137°C
MDL Number: MFCD27925713
CAS Number: 57234-29-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f05eb0fcb4866cce54985c04ffcb9ba8ae251a7&vid=4f05eb0fcb4866cce54985c04ffcb9ba8ae251a7&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR