Stampa…
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B5641-1G B5641-5G
TCIAB5641-1GEA 38 EUR
TCIAB5641-1G TCIAB5641-5G
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane ≥95.0% (by GC)
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
Formula: C₅H₈Br₂O
Punto di ebollizione: 125°C
Punto di fusione: 25°C
MDL Number: MFCD00269694
CAS Number: 2402-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a177078d45ffdae58013886231da0909c7cc14ac&vid=a177078d45ffdae58013886231da0909c7cc14ac&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 95.0 %